安全性情報
89064
Sigma-Aldrich
4-フェニルアゾベンジルオキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg トリフルオロアセタート塩
collagenase substrate, chromogenic, ≥95% (HPLC), powder
別名:
Pz-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg trifluoroacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,300
250 MG
¥68,800
1 G
¥204,000
¥30,300
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,300
250 MG
¥68,800
1 G
¥204,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H52N10O8 · xC2HF3O2
分子量:
776.88 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥30,300
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
4-フェニルアゾベンジルオキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg トリフルオロアセタート塩, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg trifluoroacetate salt has been used as substrate for collagenase.[1][2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89064-100MG:
89064-VAR:
89064-1G:
89064-250MG:
89064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly sensitive assay for PZ-peptidase activity by high-performance liquid chromatography
Chikuma, T., et al.
Journal of Chromatography A, 348, 205-212 (1985)
T Chikuma et al.
Journal of chromatography, 635(1), 81-87 (1993-04-09)
A rapid and sensitive assay method for the determination of PZ-peptidase activity is reported. This method is based on the monitoring of the absorption at 320 nm of 4-phenylazobenzyloxycarbonyl-L-Pro-L-Leu (PZ-Pro-Leu), enzymatically formed from the substrate 4-phenylazobenzyloxycarbonyl-L-Pro-L-Leu-Gly-L-Pro-D-Arg (PZ-peptide), after separation by
A Study of the Collagen-binding Domain of a 116-kDaClostridium histolyticum Collagenase*
Osamu Matsushita
The Journal of Biological Chemistry (1998)
U Tisljar
Biological chemistry Hoppe-Seyler, 374(2), 91-100 (1993-02-01)
Thimet oligopeptidase (EC 3.4.24.15) is a thiol-dependent metallo-endopeptidase also known as Pz-peptidase, collagenase-like peptidase, endooligopeptidase A, soluble metallo-endopeptidase and endopeptidase 24.15. The enzyme is closely related to the yeast proteinase yscD. Thimet oligopeptidase (M(r) 74000) is widely distributed in animals
The induction of collagenase and a neutral proteinase by their high molecular weight substrates in Achromobacter iophagus.
V Keil-Dlouha et al.
Journal of molecular biology, 107(3), 293-305 (1976-11-05)