Merck
86139
Sigma-Aldrich
ドクサート ナトリウム塩
BioUltra, ≥99.0% (TLC)
別名:
AOT, ジオクチルスルホコハク酸 ナトリウム塩, スルホコハク酸ビス(2-エチルヘキシル)エステル ナトリウム塩, スルホブタン二酸ビス(2-エチルヘキシルエステル) ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸 ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NaO7S
CAS番号:
分子量:
444.56
Beilstein:
4117588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
sheet
分子量
444.56 g/mol
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
≤1% loss on drying, 110 °C (HV)
溶解性
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in methanol
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭化水素溶媒内で逆ミセルを形成します。主要なミエリン膜貫通プロテオリピドの可溶化に適しています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86139-50G:
86139-10G:
86139-INTR:
86139-250G:
86139-BULK:
86139-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giovanna Longhi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(48), 21423-21431 (2011-11-04)
Positively charged supramolecular aggregates formed in vacuo by n AOTNa (sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate) molecules and n(c) additional sodium ions, i.e. [AOT(n)Na(n+n(c))](n(c)), have been investigated by molecular dynamics (MD) simulations for n = 1-20 and n(c) = 0-5. Statistical analysis of physical
D Das et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(45), 15762-15769 (2012-10-18)
The dependence of critical micelle concentration (cmc) of sodium dioctylsulfosuccinate (AOT) on the amount of ethylene glycol (EG) in water + EG medium was reported to be unusual and different from that of other surfactants to the extent that the
Johnson Mathew et al.
Journal of chromatography. A, 1231, 46-51 (2012-03-01)
Dioctyl sulfosuccinate (DOSS) was a major component of the dispersants most used in the 2010 Deepwater Horizon Oil Spill incident response. This analytical method quantifies salt water DOSS concentrations to a reporting limit of 20 μg/L, which was below the
Sonali V Kapse et al.
International journal of pharmaceutics, 429(1-2), 104-112 (2012-03-15)
We disclose a self nanoprecipitating preconcentrate (SNP) of tamoxifen citrate (TMX), which forms TMX loaded polymeric nanoparticles, on dilution with aqueous media. SNP comprised TMX, polymer (Kollidon SR) and surfactant/s dissolved in a pharmaceutically acceptable vehicle. Binary surfactant mixtures of
Ashima Malik et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(43), 12895-12904 (2012-10-03)
Crowding and confinement have often been used synonymously with regard to their effect on the structure and dynamics of proteins. In this work, we have investigated the unfolding of the protein myoglobin (Mb) entrapped in the confinement of the water