Merck
402982
Sigma-Aldrich
酸化鉛(II)
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥7,390
1 KG
¥28,300
¥7,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥7,390
1 KG
¥28,300
About This Item
化学式:
PbO
CAS番号:
分子量:
223.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
¥7,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
蒸気圧
10 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
不純物
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES記法
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChI Key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Lead (II) oxide is an oxide of lead with lead in +2 oxidation state. It is amphoteric in nature, capable of reacting with both acid and base.[1] It exists in two forms, litharge and massicot.[2] Lead (II) oxide is commonly used in making lead glass, lead white and red lead.[3]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Kidney,Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402982-5G:4548173264660
402982-VAR:
402982-1KG:4548173145747
402982-250G:4548173145754
402982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clugston M and Flemming R.
Advanced Chemistry, 340-340 (2000)
Daintith J.
The facts on file dictionary of chemistry, 161-161 (1999)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 590-590 (1994)
Hui Zheng et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 33(3), 857-865 (2012-05-26)
Ti-base lead dioxide electrodes (Ti/PbO2) doped with rare earth La, Ce were prepared by the electrode position. The surface morphology and crystal structure of the electrodes was analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD), the results showed
E M Ibragimova et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8818-8821 (2013-02-21)
Widely used SiO2-PbO glasses can be a good model for studying electron structure of insulator-metal interface with many Si-O-Pb bonds and eutectic Pb-Si mixture. Gamma-radiation of 60Co with an energy of -1.25 MeV generates efficiently electronic and hole structure defects