Merck
1075203
USP
マレイン酸ビス(2-エチルヘキシル)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥180,000
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥180,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
340.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bis(2-ethylhexyl) maleate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChI Key
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bis(2-ethylhexyl) maleate is a maleate monomer used in polymerization.[1]
アプリケーション
Bis(2-ethylhexyl) maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1075203-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymers from 1, 2-disubstituted ethylenic monomers, 3. Homopolymers from alkyl maleates: further results of monomer-isomerization radical polymerization.
Otsu, Takayuki, Osamu Ito, and Naoyuki Toyoda.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 2.12, 729-732 (1981)