Merck
86140
Sigma-Aldrich
ドクサート ナトリウム塩
purum, ≥96.0% (TLC)
別名:
AOT, ジオクチルスルホコハク酸 ナトリウム塩, スルホコハク酸ビス(2-エチルヘキシル)エステル ナトリウム塩, スルホブタン二酸ビス(2-エチルヘキシルエステル) ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸 ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NaO7S
CAS番号:
分子量:
444.56
Beilstein:
4117588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥96.0% (TLC)
形状
solid
不純物
≤2% water
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ドキュセートナトリウム塩は、塩酸ラニチジンや塩酸リドカインなどの医薬品有効成分(API)と結合して疎水性イオン液(IL-API)を生成できる皮膚軟化剤です。
アプリケーション
ドキュセートナトリウム塩は、共沈法による磁性ナノ粒子の合成における界面活性剤として使用できます。
炭化水素溶媒内で逆ミセルを形成します。主要なミエリン膜貫通プロテオリピドの可溶化に適しています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86140-VAR:
86140-1KG:
86140-6X100G:
86140-BULK:
86140-100G:
86140-6X500G:
86140-500G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The third evolution of ionic liquids: active pharmaceutical ingredients
Hough WL, et al.
New. J. Chem., 31(8), 1429-1436 (2007)
Development of multiple-layer polymeric particles for targeted and controlled drug delivery
Koppolu B, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 6(2), 355-361 (2010)
In vitro evaluation of novel polymer-coated magnetic nanoparticles for controlled drug delivery
Rahimi M, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 6(5), 672-680 (2010)
Giovanna Longhi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(48), 21423-21431 (2011-11-04)
Positively charged supramolecular aggregates formed in vacuo by n AOTNa (sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate) molecules and n(c) additional sodium ions, i.e. [AOT(n)Na(n+n(c))](n(c)), have been investigated by molecular dynamics (MD) simulations for n = 1-20 and n(c) = 0-5. Statistical analysis of physical
Johnson Mathew et al.
Journal of chromatography. A, 1231, 46-51 (2012-03-01)
Dioctyl sulfosuccinate (DOSS) was a major component of the dispersants most used in the 2010 Deepwater Horizon Oil Spill incident response. This analytical method quantifies salt water DOSS concentrations to a reporting limit of 20 μg/L, which was below the