Merck
77404
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxyadenosine 5′-triphosphate trilithium salt
≥95.0% (HPLC)
別名:
ddATP-Li3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13Li3N5O11P3
CAS番号:
分子量:
492.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O11P3.3Li/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h4-7H,1-3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+;;;/m0.../s1
InChI Key
ZTVIJXZPFNMGOR-PXJNTPRPSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
aqueous solution (~10 mM)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)