Merck
A5707
Sigma-Aldrich
アルギニノコハク酸 二ナトリウム塩 水和物
≥80%
別名:
Sodium N-[[[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartate (2:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥10,600
50 MG
¥35,700
250 MG
¥118,000
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥10,600
50 MG
¥35,700
250 MG
¥118,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N4Na2O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
334.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥80%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
InChI Key
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
アプリケーション
アルギニノコハク酸二ナトリウム塩水和物は、細胞抽出物中のアルギニノコハク酸分解酵素(ASL)酵素活性の分光光度的測定に使用されています。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5707-1G:
A5707-50MG:
A5707-10MG-KC:
A5707-BULK:
A5707-250MG:
A5707-VAR:
A5707-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liyan Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34599-34611 (2013-10-19)
Argininosuccinic aciduria (ASA) is an autosomal recessive urea cycle disorder caused by deficiency of argininosuccinate lyase (ASL) with a wide clinical spectrum from asymptomatic to severe hyperammonemic neonatal onset life-threatening courses. We investigated the role of ASL transcript variants in