製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble
chloroform: soluble
蛍光検出
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)\C(=C\c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H16N2O2/c17-10-14(16(19)20)9-11-7-12-3-1-5-18-6-2-4-13(8-11)15(12)18/h7-9H,1-6H2,(H,19,20)/b14-9+
InChI Key
JXENNHTVELFRHV-NTEUORMPSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
72301-5MG:4548173179001
72301-BULK:
72301-VAR:
試験成績書(COA)