スキップする
36799
7-(ジエチルアミノ)クマリン-3-カルボン酸
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H15NO4
CAS番号:
分子量:
261.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6145963
¥39,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(ジメチルアミノ)クマリン-3-カルボン酸(7-DCCA)が各種個別溶媒と混合溶媒の光物理的特性に与える影響について研究が行わています。また、アミノ修飾と蛋白結合への蛍光ラベリング剤としての特性も研究されています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
アミン修飾やタンパク質結合に用いられる蛍光標識です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
218824693572301
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)