蒸気圧
0.01 mmHg ( 47 °C)
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI Key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4261-50G:
C4261-500G:
C4261-100G:
C4261-VAR:
C4261-BULK:
試験成績書(COA)