表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥31,400 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥104,000 |
この商品について
Application
- キトサンとポリアスパラギン酸から調製した没食子酸エピガロカテキン(EGCG)ナノ粒子によるウサギのアテローム性動脈硬化症に対する EGCG の効果の向上:この研究では、アテローム性動脈硬化症の治療における EGCG の生体利用能と治療効果を高めるために、ポリアスパラギン酸を使用したナノ粒子の開発が強調されています(Hong et al., 2014)。
- ポリアスパラギン酸:高度に金属汚染された農耕地土壌におけるポプラの植物浄化能力を向上させる生分解性キレート剤:この研究では、ポプラの植物浄化能力を高めるポリアスパラギン酸の利用を評価し、土壌の汚染除去における環境への応用を示しています(Lingua et al., 2014)。
- セクター別(組成)ゾーニングによるリン酸化オステオポンチンおよびポリアスパラギン酸ペプチドの選択的結晶面結合によるシュウ酸カルシウム二水塩の増殖の調節:この研究では、シュウ酸カルシウム結晶の増殖を調節するポリアスパラギン酸の役割を調査し、腎結石の形成を理解する手がかりを得ています(Chien et al., 2009)。
Preparation Note
熱重縮合により調製。
Analysis Note
分子量は粘度に基づいています。
Other Notes
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white to light yellow | color white to off-white | color white to off-white |
| mol wt 2,000-11,000 | mol wt 1,500-5,500 by MALLS | mol wt 15,000-50,000 | mol wt 3,000-15,000 |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
P3418-100MG: + P3418-BULK: + P3418-VAR: + P3418-1G: + P3418-250MG:
jan