64958
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
別名:
2,4-Diphenyl-2-methoxy-3(2H)-furanone, MDPF
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
蛍光検出
λex 384 nm; λem 472 nm in acetonitrile (after derivatization with hexylamine)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1(OC=C(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O3/c1-19-17(14-10-6-3-7-11-14)16(18)15(12-20-17)13-8-4-2-5-9-13/h2-12H,1H3
InChI Key
BLWINLJDTOJSRU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
64958-25MG:
64958-BULK:
64958-100MG:
64958-VAR:
アクティブなフィルタ