Merck
562807
Sigma-Aldrich
N-プロピルマレイミド
95%
別名:
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,600
¥17,600
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
Beilstein:
1525008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,600
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
maleimide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI Key
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
冷蔵保存
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.0 °F - closed cup
引火点(℃)
58.9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
562807-VAR:
562807-BULK:
562807-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary