サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | 在庫from市川市大町368 | ¥17,300 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥59,200 |
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥73,700 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥166,000 |
この商品について
製品名
シクロホスファミド 一水和物, bulk package
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (HPLC)
form
powder
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219)
General description
Application
- TC-1腫瘍細胞に対する抗腫瘍作用試験
- 耐性のあるヒトバーキットリンパ腫細胞株を単離するための多種薬剤溶液の成分として
- マウス腫瘍細胞株における抗腫瘍免疫試験
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form crystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under シクロホスファミド 一水和物
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C0768-1G:4.548173379401E12 + C0768-10G:4.548173379395E12 + C0768-5G:4.548173379425E12 + C0768-25G:4.548173379418E12
jan