Merck
62350
Sigma-Aldrich
Lipozyme®, 固定化 from Mucor miehei
granular, brown, >30 U/g
別名:
リパーゼ, 多孔質イオン交換樹脂固定化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
形状
granular
比活性
>30 U/g
brown
保管温度
2-8°C
アプリケーション
リパーゼは、キラル化合物の分割およびバイオディーゼルのエステル交換による生産に工業的に利用されます。
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、トリアシルグリセロールのグリセロールと遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。
単位の定義
1Uは、pH 8.0、70℃で1分間に1 μmolのステアリン酸を遊離する酵素の量に相当します(基質:トリステアリン、カタログ番号69498)。
その他情報
エステル交換やエステル合成に使用される1,3-特異的リパ-ゼ
法的情報
Lipozyme is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Corp.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62350-BULK-F:
62350-10G-F:
62350-VAR-F:
62350-50G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G. Nicolosi et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6545-6545 (1995)
T.T. Hansen et al.
Proc.- World Conf. Emerging Technol. Fats Oils Ind. Ed. B.A. Richard, 365-365 (1985)
Industrial applications of microbial lipases
F. Hasan et al.
Enzyme and Microbial Technology, 39, 235-251 (2006)
Guan-Chun Chen et al.
Biotechnology letters, 33(3), 525-529 (2010-11-04)
Triacylglycerol lipase from Pseudomonas cepacia and Fe(3)O(4) magnetic nanoparticles were encapsulated simultaneously within biomimetic silica through the catalysis of polyallylamine. The encapsulation efficiency reached 96% with an activity recovery of 51%. After 5 h at 37°C, the activities of the
XieMei Tang et al.
Critical reviews in eukaryotic gene expression, 22(3), 179-187 (2012-11-13)
Tuberculosis remains one of the most prevalent and deadly infectious diseases, largely due to the emergence of multidrug-resistant and extensive drug-resistant Mycobacterium tuberculosis, especially the coinfection with HIV. Mycobacterium Ag85 complex (Ag85A, B, and C), with a carboxylesterase consensus sequence