Merck
61743
Sigma-Aldrich
N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
別名:
N-ラウロイルサルコシンナトリウム塩, N-ドデカノイル-N-メチルグリシン ナトリウム塩, サルコシルNL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥73,300
¥73,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥73,300
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS番号:
分子量:
293.38
Beilstein:
5322974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥73,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
凝集数
2
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
7.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.06
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
アプリケーション
sample preservation
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ラウロイルサルコシンナトリウム塩は、元素量の厳密な管理を必要とするプロセスに適用できます。本製品は、膜タンパク質と糖タンパク質の可溶化・分離、RNAとプラスミドの単離に役立ちます。N-ラウロイルサルコシンナトリウム塩は消泡剤として、また細菌などの細胞の溶解緩衝液の成分として働きます。これは、ミセル中間相での常磁性異方性の符号変化を示しています。N-ラウロイルサルコシンナトリウム塩は、ヘキソキナーゼおよびヒト唾液/腸の細菌叢を0.25%阻害します。また、水分散液(1%)で静菌活性を示します。N-ラウロイルサルコシン(LS)は、ラウリル硫酸ナトリウム(SLS)と構造的に似たタンパク質変性作用をもつ陰イオン性界面活性剤です。単純ヘルペスウイルス(HSV)の感染力をin vitroで不活化できます。本製品は、HSVやヒト免疫不全ウイルス1型(HIV-1)のほか、場合によっては性感染症(STD)を引き起こすその他の病原体についても、感染を阻止する膣用外用剤の殺菌薬として使用されます。[1]
アプリケーション
N-ラウロイルサルコシンナトリウム塩は、以下の成分として使用されています:
  • ヌクレアーゼ停止混合物、非特異的結合タンパク質をクロマチンから分離するための胚抽出緩衝液
  • ゲノムDNA熱変性のためのプロテイナーゼK溶液
  • EDTA-サルコシル-プロテイナーゼ(ESP)緩衝液調製のための10%(w/v)サルコシル/0.5 Mエチレンジアミン四酢酸(EDTA)溶液
  • in situハイブリダイゼーション組織染色のためのハイブリダイゼーションバッファー[2]
  • 非特異的結合タンパク質をクロマチンから分離するための胚抽出緩衝液[3]
  • 酵素を不活化するためのプロテイナーゼK溶液[4]
その他情報
陰イオン界面活性剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61743-VAR:
61743-5G:
61743-BULK:
61743-25G:
61743-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
UV laser cross-linking: a real-time assay to study dynamic protein/DNA interactions during chromatin remodeling
Akhilesh NK and Gordon HL
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment (2004)
Ahmed I Abo-Ahmed et al.
Acta histochemica, 122(6), 151597-151597 (2020-08-12)
The retina possesses few types of neurons so; it is considered an excellent model for understanding the neural mechanisms underlying basic neural information processing in the brain. Glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the vertebrate central nervous system and
Iryna Benilova et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(38), 23815-23822 (2020-09-10)
Prions are infectious agents which cause rapidly lethal neurodegenerative diseases in humans and animals following long, clinically silent incubation periods. They are composed of multichain assemblies of misfolded cellular prion protein. While it has long been assumed that prions are
Shunfei Yan et al.
British journal of cancer, 124(3), 616-627 (2020-11-12)
Intrinsic and acquired drug resistance represent fundamental barriers to the cure of high-grade serous ovarian carcinoma (HGSC), the most common histological subtype accounting for the majority of ovarian cancer deaths. Defects in homologous recombination (HR) DNA repair are key determinants
Jocelyne Piret et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(9), 2933-2942 (2002-08-17)
The mechanisms of herpes simplex virus (HSV) inactivation by sodium lauryl sulfate (SLS) and n-lauroylsarcosine (LS), two anionic surfactants with protein denaturant potency, have been evaluated in cultured cells. Results showed that pretreatment of HSV type 1 (HSV-1) strain F
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf