Merck
56741
Supelco
IGEPAL® CA-630
別名:
オクチルフェノキシポリ(エチレンオキシ)エタノール、分岐, ノニデット P 40, ノニルフェニル-ポリエチレングリコール, オクチルフェニル-ポリエチレングリコール, オクチルフェノキシポリ(エチレンオキシ)エタノール、分岐
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥15,600
250 ML
¥32,100
¥15,600
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥15,600
250 ML
¥32,100
About This Item
化学式:
(C2H4O)nC14H22O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
¥15,600
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
~603.0 g/mol
屈折率
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 63-67  °C
密度
1.06 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13
SMILES記法
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI Key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IGEPAL® CA-630は、膜タンパク質複合体の可溶化、分離および精製に適した非イオン性、非変性の界面活性剤です。化学的にNonidet P-40と識別できません。[1]
アプリケーション
IGEPAL® CA-630は以下の用途で使用されています:
  • エピトープタグ付きHAGγ1およびHAGγ1C71Sのプルダウンのためのホスデューシン共沈アッセイ[2]
  • MAPK(マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ)分析、免疫ブロット法のための細胞培養用およびサンプル調製用の溶解緩衝液の構成要素として。[3][4]
  • 脂肪生成中の細胞内の脂質形成を視覚化するオイルレッドO染色手順での細胞の抽出。[4]
  • 免疫ブロット実験用のTris-HCl、NaClおよびEDTAを含有する溶解緩衝液の構成要素として[5]
その他情報
非イオン性、非変性性の界面活性剤です。
品質
NonidetP-40と同物質です。
注意
保存中に濁りや沈殿物が生じる場合があります。 40℃に加熱すれば透明な液体が得られます。
保存中に濁りを生じる場合がありますが、40°Cまで加温すると透明となります。
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Nonidet is a trademark of Shell Chemical Co.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56741-VAR-F:
56741-250ML-F:
56741-50ML-F:
56741-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BCECF/AM A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF.
Sigma-Aldrich
216254
BCECF/AM
Farnesylation of the Transducin G Protein Gamma Subunit Is a Prerequisite for Its Ciliary Targeting in Rod Photoreceptors.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11, 16-16 (2018)
MEK?ERK and heparin-susceptible signaling pathways are involved in cell-cycle entry of the wound edge retinal pigment epithelium cells in the adult newt.
Yoshikawa T, et al.
Pigment Cell & Melanoma Research, 25(1), 66-82 (2012)
Selective mutations in estrogen receptor alpha' s D-domain alters nuclear translocation and non-ERE gene regulatory mechanisms.
Burns K A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2011)
Regulation of ERRa gene expression by estrogen receptor agonists and antagonists in SKBR3 breast cancer cells: differential molecular mechanisms mediated by G protein-coupled receptor GPR30/GPER-1.
Li Y, et al.
Molecular Endocrinology, 24(5), 969-980 (2010)
Arun K Mishra et al.
Molecular microbiology, 80(5), 1241-1259 (2011-03-26)
Lipomannan (LM) and lipoarabinomannan (LAM) are key Corynebacterineae glycoconjugates that are integral components of the mycobacterial cell wall, and are potent immunomodulators during infection. LAM is a complex heteropolysaccharide synthesized by an array of essential glycosyltransferase family C (GT-C) members
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. what is the concentration of this IGEPAL® CA-630 solution ?
    1 回答
    1. This product is considered a neat chemical, so you may assume 100% in your calculations.