安全性情報
NP40S
Sigma-Aldrich
タージトール 溶液
Type NP-40, 70% in H2O
別名:
Nonyl phenoxypolyethoxylethanol, Nonylphenol Ethoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
タイプ
Type NP-40
分子量
1980 g/mol
濃度
70% in H2O
CMC
232 mg/L (25°C)
転移温度
cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution)
HLB
17.8
詳細
タージトール溶液は非イオン界面活性剤として働く界面活性剤です。
アプリケーション
タージトール溶液は、動的表面張力測定を用いる物質移動容量係数や液境膜係数を定量する研究に使用されています。タージトール溶液は汚染土壌マトリクスからナフタレンを除去するため界面活性剤およびコロイド状ガスアフロンの使用について検討する研究に使用されています。
その他情報
ノニルフェノール エトキシラート;非イオン性界面活性剤。
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NP40S-BULK:
NP40S-500ML:
NP40S-100ML:
NP40S-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
IGEPAL® CA-630
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
Yohann Daguerre et al.
Scientific reports, 10(1), 20362-20362 (2020-11-25)
Despite the pivotal role of jasmonic acid in the outcome of plant-microorganism interactions, JA-signaling components in roots of perennial trees like western balsam poplar (Populus trichocarpa) are poorly characterized. Here we decipher the poplar-root JA-perception complex centered on PtJAZ6, a
Dynamic Surface Tension Effects on Oxygen Transfer
Masutani, G. and M. Stenstrom
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 117, 126-126 null
Application of surfactant solutions and colloidal gas aphron suspensions in flushing naphthalene from a contaminated soil matrix
Roy, D., et al.
Journal of Hazardous Materials, 42, 247-247 (1995)
Amelia Escolano et al.
Nature, 570(7762), 468-473 (2019-05-31)
Broadly neutralizing monoclonal antibodies protect against infection with HIV-1 in animal models, suggesting that a vaccine that elicits these antibodies would be protective in humans. However, it has not yet been possible to induce adequate serological responses by vaccination. Here
Zhuqing Wang et al.
Mobile DNA, 10, 17-17 (2019-05-11)
Transposable elements (TEs) make up > 50% of the human genome, and the majority of retrotransposon insertions are truncated and many are located in introns. However, the effects of retrotransposition on the host genes remain incompletely known. We report here that