Merck
89444
Sigma-Aldrich
リパーゼ、Immobead 150で固定化 Candida rugosa由来
≥100 U/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder (or beads)
比活性
≥100 U/g
保管温度
2-8°C
単位の定義
1 Uは、トリブチリン(製品番号91010)を基質として、pH 10.0、40°C、1分間に、1 μmolの酪酸を遊離させる酵素量に相当します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89444-10G:
89444-VAR:
89444-50G:
89444-BULK:
試験成績書(COA)