リコンビナント
expressed in yeast
形状
beads
比活性
≥2000 U/g
分子量
33 kDa
保管温度
2-8°C
詳細
リパーゼBまたはトリアシルグリセロールエステルヒドロラーゼはヒドロラーゼのクラスに属しています。Candida antarctica由来リパーゼB(CALB)は、317個のアミノ酸を有し、分子量は33 kDaです。CALBは触媒三残基および溶媒接触可能な活性部位を有しています。触媒三残基は通常Ser-His-Asp/Gluであり、平行βシートのカルボキシ末端で検出されています。
アプリケーション
リパーゼは、産業的に用いられ、キラル化合物の分解およびエステル交換によるバイオディーゼル生産を行っています。
固定化した、酵母からの遺伝子組換えである Candida antarctica リパーゼBは以下の用途で使用されています:
- 二相溶媒系におけるラウリン酸とn-ブタノールとのエステル化反応
- 魚油トリグリセリドの加水分解
- 森田・ベイリス・ヒルマン(MBH)反応の酵素のスクリーニング
生物化学的/生理学的作用
Candida antarctica由来リパーゼB(CALB)は、バイオトランスフォーメーション反応の多用途触媒です。水性溶媒では、CALBはリパーゼよりむしろエステラーゼのように作用します。
リパーゼは、トリグリセロールの加水分解を触媒して、グリセロールおよび遊離脂肪酸を生成します。
Candida antarctica由来のリパーゼBは、オクタン酸より大きい脂肪酸からのエチルD-グルコピラノシドエステルの合成に効果的な触媒であることが示されています。また、この酵素は、多くの異なったレギオおよびエナンチオ-選択的合成を含む多種多様な有機反応を触媒することが見出されています。
単位の定義
1 unitは、トリブチリン(製品番号91010)を基質として、pH 7.5、40°C、1分間に、1 μmolの酪酸を遊離させる酵素量に相当します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
52583-BULK:
52583-10G:
52583-50G:
52583-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetics of acyl transfer reactions in organic media catalysed by Candida antarctica lipase B
Biochimica et Biophysica Acta, Protein Structure and Molecular Enzymology, 1251(2), 191-197 (1995)
The sequence, crystal structure determination and refinement of two crystal forms of lipase B from Candida antarctica
Structure, 2(4), 293-308 (1994)
Asymmetric Morita-Baylis-Hillman reaction catalyzed by pepsin
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 124, 62-69 (2016)
Thermodynamic study of hydrolysis and esterification reactions with immobilized lipases
European International Journal of Science and Technology, 4, 128-136 (2015)
Study of reaction parameters and kinetics of esterification of lauric acid with butanol by immobilized Candida antarctica lipase
Indian Journal of Biochemistry & Biophysics, 50, 570-576 (2013)