Merck
47612
Sigma-Aldrich
フォリン酸 カルシウム塩 水和物
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
別名:
5-HCO-H4PteGlu, 5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロプテロイル-L-グルタミン酸 カルシウム塩, 5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロ葉酸 カルシウム塩, カルシウムホリナート, カルシウムレボホリナート, シトロボラム因子 カルシウム塩, ロイコボリン カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,800
1 G
¥152,000
¥48,800
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,800
1 G
¥152,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21CaN7O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
511.50 (anhydrous basis)
Beilstein:
5723924
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
¥48,800
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to faint yellow
mp
240-250 °C
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロ葉酸塩のジアステレオマーの(6R,S)-混合物のカルシウム塩です。
カルシウムロイコボリンとも呼ばれるフォリン酸は無臭で、非晶質粉末としてよく利用されます。[1]このビタミンB9[2]の活性型は、黄色がかった白色かベージュ色をしています。[1]フォリン酸(FA)は水溶性ビタミンです。フォリン酸はテトラヒドロ葉酸の5-ホルミル誘導体で、葉酸の還元型です。[3]
アプリケーション
フォリン酸カルシウム塩水和物は、創傷治癒試験に用いる局所用1%および2.5%フォリン酸クリームの調製に使用されています。[4]また、CHO DUKX B11を培養するための、化学的に定義されたチャイニーズハムスター卵巣培地(CD-CHO)の構成成分としても使用されています。[5]
ホリナ-トカルシウムは、ジヒドロ葉酸還元酵素の結合と、葉酸からテトラヒドロ葉酸への変換を阻害する作用によって、葉酸拮抗薬の効果を相殺します。医療では、メトトレキサ-ト投与後にメトトレキサ-トの毒性を軽減させるためにホリナ-トカルシウムが使用されます。また、がん治療において、5-フルオロウラシルの細胞毒性作用の促進にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
フォリン酸は補助因子として機能して、一炭素転移反応に関与します。[2]また、ラットの創傷治癒の改善に役立ちます。[4]フォリン酸は、自閉症の子供達の言語コミュニケーションの強化に重要な役割を果たします。[6]
その他情報
レビュー[7]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47612-BULK:
2530116:
47612-1G:
47612-VAR:
47612-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calcium Leucovorin
Analytical Profiles of Drug Substances, 8, 315-350 (1979)
OPP Labeling Enables Total Protein Synthesis Quantification in CHO Production Cell Lines at the Single-Cell Level
Nagelreiter F, et al.
Biotechnology Journal, 13(4), 1700492-1700492 (2018)
Topical folinic acid enhances wound healing in rat model
Duman N, et al.
Advances in Medical Sciences, 63(2), 347-352 (2018)
L.O. Pont et al.
Anal. Profiles Drug Subst., 8, 315-315 (1979)
Nutritional Regulation of Mitochondrial Function
Mitochondria, 93-126 (2019)
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC
質問
1–2/2 質問  
  1. What is this soluble in, and what is the solubility? No info online or with product. No lot number indicated on vial. Really lacking info here.
    1 回答
    1. Solubility testing is not performed on this product. However, F7878 Folinic acid calcium salt hydrate is soluble in water at 100 mg/mL. These are identical compounds of different brands, with the same physical properties.
      Please see the link below to review this product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/189/322/F7878-BULK________SIAL_____.pdf
      役に立ちましたか?
  2. What is the storage temperature for this product?
    1 回答
    1. This product can be stored in room temperature.