Merck
Z118982
Sigma-Aldrich
Scienceware® Frigimat® dry ice makers
USA connectors
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥246,400
¥246,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥246,400
About This Item
UNSPSCコード:
41103000
¥246,400
Check Cart for Availability
物質
aluminum ice chamber
メーカー/製品名
Bel-Art
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液体CO2ボンベを使用するドライアイス製造器です。重量1ポンド、寸法 8.5 cm× 11 cmの円筒形ドライアイス塊を作ることができます。CO2ボンベ1本で 8~ 9個のドライアイス塊を作ることができます。外装は鉄鋼製(エポキシ樹脂コーティング済み)、バルブは真鍮製、ドライアイス容器はアルミニウム製です。
A 6ft nickel plated copper connecting tube with USA standard CGA 320 inlet for attachment to CO2 cylinder is included.
法的情報
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)