Merck
43868
Sigma-Aldrich
4-O-[2-(アセチルアミノ)-2-デオキシ-β-D-ガラクトピラノシル]-D-ガラクトピラノース
≥95% (TLC)
別名:
β-GalNAc-(1→4)-Gal, 緑膿菌線毛に対する受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO11
CAS番号:
分子量:
383.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder or crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
InChI Key
DRHGSSXSNNHAAL-KMJSDMRTSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43868-VAR:
43868-1MG:
43868-BULK:
43868-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)