Merck
859990
Sigma-Aldrich
2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノース 1,3,4,6-テトラアセタート
98%
別名:
β-D-グルコサミンペンタアセタート, 2-アミノ-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシルペンタ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO10
CAS番号:
分子量:
389.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
mp
186-189 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI Key
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
859990-5G:
859990-VAR:
859990-BULK:
859990-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that