安全性情報
4369561
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents 3-Assay Duplex Trial Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
保管温度
−20°C
詳細
Contains iTRAQ® Reagents 114 and 117, cation-exhange buffers, cartridges, reaction solution and test mixture, for initial protocol development.
法的情報
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup