Merck
329665
Sigma-Aldrich
1,5-ジアミノ-2-メチルペンタン
99%
別名:
2-メチル-1,5-ペンタンジアミン, 2-メチルペンタメチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2CH2CH(CH3)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1732701
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
130 mmHg ( 135 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
568 °F
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CN)CCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h6H,2-5,7-8H2,1H3
InChI Key
JZUHIOJYCPIVLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
329665-25ML:
329665-BULK:
329665-2.5L:
329665-1L:
329665-VAR:
329665-2L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jayoung Kim et al.
Acta biomaterialia, 41, 293-301 (2016-06-06)
The design of polymeric nanoparticles for gene therapy requires engineering of polymer structure to overcome multiple barriers, including prolonged colloidal stability during formulation and application. Poly(β-amino ester)s (PBAEs) have been shown effective as polymeric vectors for intracellular DNA delivery, but
Camila G Zamboni et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 18-28 (2017-03-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third most deadly cancer in the US, with a meager 5-year survival rate of <20%. Such unfavorable numbers are closely related to the heterogeneity of the disease and the unsatisfactory therapies currently used to manage