Merck
49705
Supelco
システアミン 塩酸塩
analytical standard
別名:
β-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, 2-アミノエタンチオール 塩酸塩, 2-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, チオエタノールアミン 塩酸塩, デカルボキシシステイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
113.61
Beilstein:
3590083
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
98.0-101.0% (RT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
mp
67-71 °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI Key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • White mineral trioxide aggregate mixed with calcium chloride dihydrate: chemical analysis and biological properties.: This study explores the modifications and enhancements of white mineral trioxide aggregate when mixed with calcium chloride dihydrate. The research focuses on the chemical properties and biological responses to this formulation, demonstrating its potential utility in various analytical applications within the field of chemistry (Ahmed HMA et al., 2017).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49705-BULK:
49705-VAR:
49705-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.