由来生物
synthetic (Organic)
アッセイ
99%
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI Key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
271748-25G:
271748-5G:
271748-1G:
271748-VAR:
271748-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック