Merck
227234
Sigma-Aldrich
2-メシチルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
2,4,6-トリメチルフェニルマグネシウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥18,700
800 ML
¥95,200
¥18,700
単価¥24,800割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥18,700
800 ML
¥95,200
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2MgBr
CAS番号:
分子量:
223.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,700
単価¥24,800割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.005 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メシチルマグネシウムブロミド は通常、分子の反応部位を動力学的にブロックすることにより、ジベンゾヘプタゼトレン[1]、ジインデノアントラセン[2]、テルアンテン[3]およびジメシチルインデノ [2,1-a] フルオレン[4]などの安定した芳香族ラジカル種の合成に用いられるグリニャール試薬です。また、様々な芳香族クロスカップリング反応にも用いられます。[5][6]
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227234-100ML:4548173119847
227234-800ML:4548173119854
227234-BULK:
227234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diindeno-fusion of an anthracene as a design strategy for stable organic biradicals.
Rudebusch, Gabriel E et al.
Nature Chemistry, 8(8), 753-753 (2016)
Indeno [2, 1-a] fluorene: An Air-Stable ortho-Quinodimethane Derivative.
Shimizu A and Tobe Y
Angewandte Chemie (International Edition in English), 123(30), 7038-7042 (2011)
Highly selective biaryl cross-coupling reactions between aryl halides and aryl Grignard reagents: a new catalyst combination of N-heterocyclic carbenes and iron, cobalt, and nickel fluorides.
Hatakeyama T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(33), 11949-11963 (2009)
Iron-catalyzed selective biaryl coupling: Remarkable suppression of homocoupling by the fluoride anion.
Hatakeyama T and Nakamura M
Journal of the American Chemical Society, 129(32), 9844-9845 (2007)
Dibenzoheptazethrene isomers with different biradical characters: an exercise of Clar?s aromatic sextet rule in singlet biradicaloids.
Sun, Zhe et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18229-18236 (2013)