Merck
24907
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥97.0% (HPLC)
別名:
RED-GLUC, Rose-glucuronide CHA salt, Salmon-glucuronide CHA salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClNO7 · C6H13N
CAS番号:
分子量:
442.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −70.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C14H14ClNO7.C6H13N/c15-5-1-2-6-7(3-5)16-4-8(6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,9-12,14,16-19H,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI Key
CGXWVPSZSVEFAI-CYRSAHDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sales restrictions may apply
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
24907-50MG:
24907-1MG:
24907-BULK:
24907-10MG:
24907-VAR:
試験成績書(COA)