表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 tabs | カートの在庫状況を確認する | ¥62,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS番号:
分子量:
521.79
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
¥62,700
カートの在庫状況を確認する
form
tablet
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
Application
β-グルクロニダ-ゼ(GUS)遺伝子検出用の発色基質。
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt has been used as a histochemical reagent in X-GLUC staining.
Biochem/physiol Actions
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt (X-GlcA) is a colorless substrate. The pre-immobilized X-GlcA can be converted by β-glucuronidase enzyme, synthesised by Escherichia coli.
Preparation Note
1錠中10 mgの基質を含有しています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)