Merck
24660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0、Sp2/0細胞用無血清培地
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
製品24660Cは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
培地1 Lあたり粉末 17.3 gが含まれる組成になっています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24660C-1L:4548173350738
24660C-BG:
24660C-PROC:
24660C-50L:4548173350752
24660C-BIBC:
24660C-25KG:
24660C-10L:4548173350721
24660C-5L:4548173350769
24660C-ALC2:
24660CLF1-BIBC:
24660C-100L:4548173350714
24660C-ALC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.