Merck
14660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0、Sp2/0細胞用無血清培地
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14660C-PH:
14660CPROC:
14660C-BULK:
14660C-1000ML-PW:
14660C-500ML:
14660C-500ML-PW:
14660C-1000ML:
14660C-PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.