詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14650C-PROC:
14650C-BULK:
14650C-20L:
14650C-5L:
14650CPROC:
14650C-10L:
14650C-PH:
14650C-1000ML:
14650C-1L:
14650C-500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.