Merck
22040
Sigma-Aldrich
β-カロテン
≥97.0% (UV)
別名:
β, β-カロテン, プロビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
Beilstein:
1917416
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97.0% (UV)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.001% heavy metals
損失
≤0.2% loss on drying
red to dark red
mp
176-184 °C (dec.)
溶解性
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark orange-red
輸送温度
dry ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • β-カロチンは、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)を介して血漿サンプル中のβ-カロチン濃度を測定するための標準として使用されています。[1]
  • また、放射線測定培養におけるマイコバクテリアの増殖に及ぼすビタミンの効果を研究するために使用されています。[2]
  • さらに、ビタミン A の摂取を可能にするためにDrosophila melanogaster(キイロショウジョウバエ)の生育培地のサプリメントとして使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
最も重要なプロビタミンAであるβ-Caroteneは、in vitroではラジカル開始過酸化反応を阻害することから、抗酸化物質に分類されます。しかしin vivoでは、細胞内環境に応じて抗酸化物質としても酸化促進物質としても作用するとみられています。β-Caroteneは多くのがんの発生率を下げる一方で、喫煙者における肺がんの発生率を高めます。
最も重要なプロビタミンAです。
注意
最低購入数量が必要です。 開封から 1 ヵ月後に廃棄してください。
その他情報
再構成されたヒト 血漿 低比重リポ蛋白の脂質ドメインのプロ-ブとして[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
22040-BULK-F:
22040-1G-F:
22040-25G-F:
22040-VAR-F:
22040-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G C Chen et al.
Biochemistry, 19(20), 4706-4712 (1980-09-30)
Mixtures of neutral lipids containing cholesteryl esters and beta-carotene were used to reconstitute the lipid core of heptane-extracted low-density lipoproteins (LDL). The resulting preparations of reconstituted LDL, referred to as r-[cholesteryl ester + beta-carotene]LDL, exhibited temperature-dependent circular dichroism (CD) in
Lack of Dietary Polyunsaturated Fatty Acids Causes Synapse Dysfunction in the Drosophila Visual System.
Ziegler AB, et al.
PLoS ONE, 10, e0135353-e0135353 (2015)
Vitamins A & D inhibit the growth of mycobacteria in radiometric culture.
Greenstein RJ, et al.
PLoS ONE, 7, e29631-e29631 (2012)
Kyeongjin Kim et al.
Experimental & molecular medicine, 41(6), 429-439 (2009-03-27)
Small heterodimer partner (SHP) is an atypical member of nuclear receptor superfamily that lacks a DNA-binding domain. In previous study, we showed that SHP, c-jun, p65 of NF-gammaB subunits, and p21WAF1 expression was increased during monocytic differentiaton with the exposure
Antonio Molino et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-24)
Microalgae Dunaliella salina contains useful molecules such as β-carotene and fatty acids (FAs), which are considered high value-added compounds. To extract these molecules, supercritical carbon dioxide was used at different operative conditions. The effects of mechanical pre-treatment (grinding speed at