Merck
Y0002050
β-カロテン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β, β-カロテン, プロビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
110 MG
¥27,600
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
110 MG
¥27,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
Beilstein:
1917416
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
最も重要なプロビタミンAであるβ-Caroteneは、in vitroではラジカル開始過酸化反応を阻害することから、抗酸化物質に分類されます。しかしin vivoでは、細胞内環境に応じて抗酸化物質としても酸化促進物質としても作用するとみられています。β-Caroteneは多くのがんの発生率を下げる一方で、喫煙者における肺がんの発生率を高めます。
最も重要なプロビタミンAです。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0002050:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
リコピン analytical standard
Supelco
75051
リコピン
ルテイン analytical standard
Supelco
07168
ルテイン
USP
USP
1370804
ルテイン