安全性情報
8.18407
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonene
for synthesis
別名:
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
227-813-5
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
2.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-6.1 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
転移温度
flash point 51 °C (DIN 51758)
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[C@H]1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
アプリケーション
  • Antioxidant activity of fermented orange waste: Explores the biotransformation of R-(+)-limonene in solid-state fermentation, leading to antioxidant compounds like limonene-1,2-diol (Bier et al., 2019).
  • Isomerization and dehydroaromatization: Investigates the catalytic activity of Ti-MCM-41 in the transformation of R-(+)-limonene, highlighting the catalyst′s efficiency and the influence of reaction conditions (Retajczyk and Wróblewska, 2019).
  • Activity against Anisakis larvae: Examines the potential use of R-(+)-limonene in seafood products to control Anisakis larvae, suggesting its effectiveness and application in food safety (Giarratana et al., 2015).
  • Biological effects of limonene types: Compares the effects of natural and synthetic sources of R-limonene on biological systems, focusing on its impact when used in various products (Nematollahi et al., 2021).
  • Limonene in Rhodosporidium toruloides engineering: Discusses the engineering of Rhodosporidium toruloides for enhanced limonene production, highlighting genetic modifications to increase yield (Liu et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.846
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +115.0 - +122.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5