Merck
56969
ポリスチレンベースの微粒子、暗赤色
size: 100 μm
別名:
PS由来のラテックスビーズ、暗赤色
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
density
1.05 g/cm3 (density of particles)
storage temp.
2-8°C
Application
フローサイトメトリーの校正には、ポリスチレン、暗赤色、100 μm(ラテックスビーズ)に基づく微粒子を使用できます。
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
56969-10ML-F: + 56969-5ML-BULK-F: + 56969-5ML-F: + 56969-BULK-F: + 56969-10ML-BULK-F: + 56969-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)