Merck
08715
Sigma-Aldrich
5,6-ジアミノ-N,N,N',N'-テトラエチルローダミン
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
別名:
5,6-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 5,6-Diamino-rhodamine B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32N4O3
CAS番号:
分子量:
472.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPCE)
フォーム
powder
蛍光検出
λex 562 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(N)c(N)cc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-20-25(13-17)34-26-14-18(32(7-3)8-4)10-12-21(26)28(20)22-16-24(30)23(29)15-19(22)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI Key
LJSMMWFTVBPRDS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光NOセンサーとして適しています[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
08715-5MG-F:
08715-BULK-F:
08715-VAR-F:
08715-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Kojima et al.
Analytical chemistry, 73(9), 1967-1973 (2001-05-17)
Diaminofluoresceins are widely used for detection and imaging of nitric oxide (NO), but for biological applications, they have the disadvantages that the fluorescence of the fluorescein chromophore is pH-sensitive and overlaps the autofluorescence of cells. We have developed a membrane-permeable
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)