product name
4,5-ジアミノフルオレセイン ジアセタート, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
lyophilized powder
色
colorless to white
溶解性
DMSO: <2 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChI Key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2813-BULK:
D2813-VAR:
D2813-1MG:
D2813-BULK-PW:
D2813-1MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.