07188
リチウムムピロシン
≥95.0% (HPLC)
別名:
9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-ジヒドロキシ-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-ヒドロキシ-1-メチル-プロピル)オキシラニルメチル]テトラヒドロ-ピラン-2-イル}-3-メチル-ブタ-2-エノイルオキシ)ノナン酸 リチウム塩, シュードモン酸A リチウム塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI Key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07188-VAR:
07188-100MG:
07188-BULK:
07188-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.