Merck
M3806000
リチウムムピロシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-ジヒドロキシ-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-ヒドロキシ-1-メチル-プロピル)オキシラニルメチル]テトラヒドロ-ピラン-2-イル}-3-メチル-ブタ-2-エノイルオキシ)ノナン酸 リチウム塩, シュードモン酸A リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
110 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
110 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43LiO9
CAS番号:
分子量:
506.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mupirocin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI Key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mupirocin lithium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BSM Supplement Supplement for the selective isolation and identification of Bifidobacteria
Millipore
83055
BSM Supplement
Erysipelas as a superinfection of an oral lymphangioma.
Iria Neri et al.
The Journal of pediatrics, 165(1), 205-205 (2014-05-06)
Christophe Camus et al.
Critical care medicine, 42(5), 1121-1130 (2013-12-25)
In a multicenter, placebo-controlled, randomized, double-blind trial, we showed that acquired infections in intubated patients were reduced by the combination of topical polymyxin plus tobramycin and nasal mupirocin plus chlorhexidine body wash. Because intubated patients are particularly at risk for