Merck
90273
Millipore
BSM Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
Bifidus Selective Medium Broth
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥35,200
¥35,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥35,200
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥35,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Bifidobacterium spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
ビフィズス菌の選択的な単離および同定に使用します。 乳製品の製造における品質管理にお使いいただけます。
調製ノート
Dissolve 42.5g BSM-Broth in 1 litre water. Sterilise by autoclaving at 121°C for 15 min. Cool to 45-50°C and aseptically add 116 mg BSM supplement (Cat. No. 83055; freshly dissolved in 1 to 5 ml sterile water), mix well.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90273-500G-F:
90273-250G-F:
90273-VAR-F:
90273-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bifidobacteria are important indicators of quality control in the manufacture of dairy products. Bifidobacteria Selective Media (BSM) allows for easy and fast quality control of yoghurt.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.