Merck
0711500
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-pentafluorphenylester
≥98.0% (HPLC)
別名:
BzOPfp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2C6F5
分子量:
288.17
Beilstein:
2299215
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
73-74 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アミノ基の選択的ベンゾイル化に使用される活性エステルです[1]
その他情報
現在ヨーロッパでのみ販売しています。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
0711500-10G:
0711500-VAR:
0711500-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)