アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@@H]2CC[C@@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5ccccc5C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C=CC1=O
InChI
1S/C27H33F3N2O2/c1-25-14-12-18-16(8-11-22-26(18,2)15-13-23(33)32(22)3)17(25)9-10-20(25)24(34)31-21-7-5-4-6-19(21)27(28,29)30/h4-7,13,15-18,20,22H,8-12,14H2,1-3H3,(H,31,34)/t16-,17+,18+,20-,22-,25+,26-/m1/s1
InChI Key
YFBLEKKYWFJKBP-HNXMFXTHSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0342-BULK:
SML0342-VAR:
SML0342-25MG:
SML0342-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.