安全性情報
01701
Sigma-Aldrich
アクリルアミド:N,N′-メチレンビスアクリルアミド 37.5:1
BioXtra, for molecular biology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for molecular biology
製品種目
BioXtra
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
導電率
<20 μS/cm at 20 °C (50 mg/ml water)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
in accordance for electrophoresis test
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01701-500G:
01701-INTR:
01701-BULK:
01701-VAR:
01701-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)