11625
四ホウ酸ナトリウム decahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.0-103.0%
別名:
Borax decahydrate, ホウ酸ナトリウム decahydrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
認証
Ph. Eur.
グレード
puriss.
アッセイ
99.0-103.0%
フォーム
crystalline
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
不純物
carbonate and Bicarbonate, complies
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11625-BULK-R:
2550026:
11625-6X2.5KG-R:
11625-25KG-H:
11625-BULK-H:
11625-25KG-R:
11625-VAR-R:
11625-2.5KG-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック