Merck
P5775
Sigma-Aldrich
クロロ白金酸 六水和物
powder and chunks
別名:
ヘキサクロロ白金(IV)酸水素 六水和物, ヘキサクロロ白金酸 六水和物, 塩化白金 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
517.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
powder and chunks
濃度
≥37.5% Pt (after Reduction with Mg, gravimetric)
orange
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5775-BULK:
P5775-5G:4548173982526
P5775-1G:
P5775-25G:4548173982519
P5775-VAR:
P5775-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin Han et al.
Scientific reports, 4, 6414-6414 (2014-09-19)
Noble metal nanoparticles with hollow interiors and customizable shell compositions have immense potential for catalysis. Herein, we present an unique structure transformation phenomenon for the fabrication of alloy Cu₃Pt nanoframes with polyhedral morphology. This strategy starts with the preparation of
Sung Hoon Ahn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(9), 1841-1848 (2014-05-13)
A facile way of controlling the structure of TiO(2) by changing the amount of water to improve the efficiency of dye-sensitized solar cells (DSSCs) is reported. Hierarchically ordered TiO(2) films with high porosity and good interconnectivity are synthesized in a
Rui-Xiang Wang et al.
Nanoscale, 6(24), 14999-15007 (2014-11-05)
A novel nanostructured catalyst of platinum nanoparticles supported on 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridinio)porphyrin tetra(p-toluenesulfonate) (TMPyP) functionalized graphene (TMPyP-graphene) is synthesized by the hydrothermal polyol process. The as-synthesized nanocomposites are characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, UV-vis absorption spectroscopy, Raman spectroscopy, X-ray diffraction