Merck
P0373
Sigma-Aldrich
PSB 1115 potassium salt hydrate
≥95% (HPLC)
別名:
1-Propyl-8-(4-sulfophenyl)xanthine potassium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥17,780
¥17,780
単価¥25,400割引30%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥17,780
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13KN4O5S · xH2O
CAS番号:
分子量:
388.44 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,780
単価¥25,400割引30%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN1C(=O)Nc2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C14H14N4O5S.K/c1-2-7-18-13(19)10-12(17-14(18)20)16-11(15-10)8-3-5-9(6-4-8)24(21,22)23;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16)(H,17,20)(H,21,22,23);/q;+1/p-1
InChI Key
CJOWSBOERSTJAR-UHFFFAOYSA-M
生物化学的/生理学的作用
PSB 1115 is a highly selective, water-soluble, human A2B adenosine receptor antagonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0373-VAR:
P0373-10MG:
P0373-BULK:
P0373-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luo Yan et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(4), 1031-1043 (2004-02-06)
Many currently known antagonists for P2 purinergic receptors are anionic molecules bearing one or several phenylsulfonate groups. Among the P1 (adenosine) receptor antagonists, the xanthine phenylsulfonates are a potent class of compounds. Due to their high acidity, phenylsulfonates are negatively
Osama M Abo-Salem et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 308(1), 358-366 (2003-10-18)
Caffeine, an adenosine A1, A2A, and A2B receptor antagonist, is frequently used as an adjuvant analgesic in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs or opioids. In this study, we have examined the effects of novel specific adenosine receptor antagonists in an