Merck
M32631
Sigma-Aldrich
2-メチルブタン
2-Methylbutane
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
イソペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥8,620
¥8,620
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥8,620
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
1730723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
30 °C (lit.)
¥8,620
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.17 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
8.3 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチルブタンは、可燃性で揮発性の高い脂肪族炭化水素であり、有機合成の溶媒として用いられます。生物学的試料をドライアイスまたは液体窒素とともに急速凍結する目的でも使用されます。
アプリケーション
2-メチルブタンは以下として使用できます:      
  • クロミア-アルミナ触媒を用いた二段階脱水素プロセスによるイソプレン合成のための反応体     
  • ピレン置換1,3,4-オキサジアゾール誘導体の分子内電荷移動(ICT)効果とソルバトクロミック挙動を検討するための弱極性溶媒
その他情報
カタログ番号M32631-4X1Lは販売を中止します。仕様が完全に同一で物理的に同一の単一ボトルM32631-1Lをご注文ください。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M32631-VAR:
M32631-4X1L:
M32631-1L:
M32631-25ML:
M32631-4L:4548173955865
M32631-2.5L:
M32631-BULK:
M32631-500ML:4548173955872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Janak Gaire et al.
Journal of neural engineering, 15(6), 066027-066027 (2018-09-28)
Neuroinflammation has long been associated with the performance decline of intracortical microelectrodes (IMEs). Consequently, several strategies, including the use of anti-inflammatories, have been employed to mitigate the inflammation surrounding IMEs. However, these strategies have had limited success towards achieving a
Susanne Steu et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 452(3), 305-312 (2008-02-07)
Different methods for snap freezing surgical human tissue specimens exist. At pathology institutes with higher work loads, solid carbon dioxide, freezing sprays, and cryostat freezing are commonly used as coolants for diagnosing frozen tissue sections, whereas for tissue banking, liquid
Maarten Ooms et al.
Nuclear medicine and biology, 41(8), 695-704 (2014-07-09)
In vivo visualization of PDE10A using PET provides a tool to evaluate the role of PDE10A in various neuropsychiatric diseases and can also be useful in the clinical evaluation of PDE10A inhibitor drug candidates. We evaluated several carbon-11 and fluorine-18
Sveinung Lillehaug et al.
Scientific data, 6, 190028-190028 (2019-02-27)
The spatial pattern of transgene expression in tetracycline-controlled mouse models is governed primarily by the driver line used to introduce the tetracycline-controlled transactivator (tTA). Detailed maps showing where each tTA driver activates expression are therefore essential for designing and using
Benedikt Galliker et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(25), 6161-6168 (2009-05-14)
We have identified two intermediates in the autoxidation of NO*: ONOO*, which was detected by EPR spectroscopy at 295 K and atmospheric pressure in the gas phase, and ONOONO, a red substance produced at 113 K in 2-methylbutane. The red
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Does 2-Methylbutane (Isopentane) degrade when stored at room temperature?
    1 回答
    1. No testing has been conducted to determine how temperature affects reagent stability.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー